Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00788.06 00788.14
00788.06EA 149 EUR
00788.06 00788.14
Zinn ≥99,998% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 13 mm (0.51 in)
Zinn
Purity: 99.998+% CAS No.: 7440-31-5 Physical Form: ≈0.52cm/5g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587