Zinn ACS 30 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
420995000 420991000
ACRO420995000EA 208 EUR
ACRO420995000 ACRO420991000
Zinn ACS 30 mesh
Zinn
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 231.9 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Metallic granular powder
Titration Complexometric ≥99.5 %
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm