Zinn, körnig 0.1 --> 0.8 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
222571000 222575000
ACRO222571000EA 44.4 EUR
ACRO222571000 ACRO222575000
Zinn, körnig 0.1 --> 0.8 mm
Zinn
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 231.9 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Granular powder
Particle size 0.1 to 0.8 mm
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Bismuth (Bi) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤700 ppm