Silicium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647535-1EA 647535-5EA
SIAL647535-1EAEA 296 EUR
SIAL647535-1EA SIAL647535-5EA
Silicium, Sigma-Aldrich®
Silicium
Formel: Si
Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1410 °C
Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085311
CAS-Nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635