Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Teller, Dicke 12.5 mm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
39109.FF
39109.FI
39109.GH
39109.FFEA
143
EUR
39109.FF
39109.FI
39109.GH
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Teller, Dicke 12.5 mm (0.5 in)
Silicium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈19.09g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formel:
Si Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1410 °C Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |