Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 2.5cm (0.98 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
39102.DM
39102.DO
39102.DMEA
534
EUR
39102.DM
39102.DO
Silicium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 2.5cm (0.98 in)
Silicium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-21-3
Physical Form: ≈11.43g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00085311
Formel:
Si Siedepunkt: 2355 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1410 °C Dichte: 2,34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 Merck Index: 12,08635 |