Silicium ≥99,9% (Metall-Basis), kristallines Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
00311.22
00311.36
00311.22EA
115
EUR
00311.22
00311.36
Silicium ≥99,9% (Metall-Basis), kristallines Pulver -100 mesh
Silicium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-21-3
Appearance: White
Odour: Odourless
UN No.: 1346
MDL No.: MFCD00085311
Formel:
Si Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00085311 CAS-Nummer: 7440-21-3 EINECS: 231-130-8 UN-Nummer: 1346 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08635 |