Graphit, Stäbe, pyrolytisch beschichtet, Länge 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43670.KJ 43670.KG
43670.KJEA 616 EUR
43670.KJ 43670.KG
Graphit, Stäbe, pyrolytisch beschichtet, Länge 152 mm (6 in), Ø 2 mm (0.08 in)
Graphit
Physical Form: ≈0.8g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560