Graphit (natürlich) ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen -10 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43319.A1 43319.30 43319.18
43319.A1EA 263 EUR
43319.A1 43319.30 43319.18
Graphit (natürlich) ≥99,9% (Metall-Basis), Schuppen -10 mesh
Graphit
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560