Graphit ≥97% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
43083.CJEA 133 EUR
43083.CJ 43083.RF 43083.RX
Graphit ≥97% (Metall-Basis), Folie, Dicke 1 mm (0.04 in)
Graphit
Purity: 97% MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560