Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40797.TA
40797.TB
40797.TC
40797.TD
40797.TAEA
63.1
EUR
40797.TA
40797.TB
40797.TC
40797.TD
Graphit ≥99,9995% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Graphit
Formel:
C Schmelzpunkt: 3827 °C Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,04560 |