Graphit ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -20/+100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
40769.30
40769.A1
40769.30EA
49.4
EUR
40769.30
40769.A1
Graphit ≥99,9% (Metall-Basis), Pulver -20/+100 mesh
Graphit
Purity: 99.9%
Physical Form: Powder
Appearance: Black
MDL No.: MFCD00144065
Formel:
C Schmelzpunkt: 3827 °C Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144065 CAS-Nummer: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 Merck Index: 12,04560 |