Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.254 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10832.CG 10832.VA 10832.VU
10832.CGEA 118 EUR
10832.CG 10832.VA 10832.VU
Graphit ≥99,8% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.254 mm (0.01 in)
Graphit
Purity: 99.8% Density: 1.12 MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 1.12
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560