Graphit ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10133.KG 10133.KJ
10133.KGEA 138 EUR
10133.KG 10133.KJ
Graphit ≥99% (Metall-Basis), Stäbe, Länge 61 cm (24 in), Ø 2.54cm (1.0 in)
Graphit
Purity: 99% Physical Form: ≈590g/pc MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560