Graphit, Teller, Dicke 1.27 cm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10132.RI 10132.RJ
10132.RIEA 119 EUR
10132.RI 10132.RJ
Graphit, Teller, Dicke 1.27 cm (0.5 in)
Graphit
MDL No.: MFCD00144065
Formel: C
Schmelzpunkt: 3827 °C
Dichte: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144065
CAS-Nummer: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560