Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 10-20 µm Type2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
43490.A1
43490.30
43490.18
43490.A1EA
0
EUR
43490.A1
43490.30
43490.18
Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 10-20 µm Type2
Glaskohlenstoff
Formel:
C Schmelzpunkt: 3652 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |