Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 3 mm (0.1 in) Type 2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42820.FF 42820.FI
42820.FFEA 152 EUR
42820.FF 42820.FI
Glaskohlenstoff, Teller, Dicke 3 mm (0.1 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818