Glaskohlenstoff, Pulver 200-400 µm Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42130.09
42130.18
42130.09EA
76.8
EUR
42130.09
42130.18
Glaskohlenstoff, Pulver 200-400 µm Type 1
Glaskohlenstoff
Formel:
C Schmelzpunkt: 3652 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,01818 |