Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 630-1000 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
41530.18 41530.30
41530.18EA 202 EUR
41530.18 41530.30
Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 630-1000 µm
Glaskohlenstoff
Formel: C
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818