Glaskohlenstoff, Pulver 80-200 µm Type2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
38013.18 38013.30
38013.18EA 166 EUR
38013.18 38013.30
Glaskohlenstoff, Pulver 80-200 µm Type2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1,95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818