Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 7 mm (0.28 in) Type 1
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38012.DJ 38012.DM 38012.DR
38012.DJEA 332 EUR
38012.DJ 38012.DM 38012.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 7 mm (0.28 in) Type 1
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.59g/cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818