Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 0,4-12 µm Type2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
38008.09 38008.18 38008.30
38008.09EA 78.7 EUR
38008.09 38008.18 38008.30
Glaskohlenstoff, sphärische Pulver 0,4-12 µm Type2
Glaskohlenstoff
Formel: C
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01818