Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
37996.DJ
37996.DM
37996.DR
37996.DJEA
419
EUR
37996.DJ
37996.DM
37996.DR
Glaskohlenstoff, Stäbe, Ø 1 mm (0.04 in) Type 2
Glaskohlenstoff
Physical Form: ≈0.01g/cm
MDL No.: MFCD00133992
Formel:
C Schmelzpunkt: 3652 °C Dichte: 1.95 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 Merck Index: 13,01818 |