Aktivkohle ≥98,5%, Pulver, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
05120-1KG 05120-5KG
05120-1KGEA 154.68 EUR
05120-1KG 05120-5KG
Aktivkohle ≥98,5%, Pulver, Purum ≤40 μm (75%), Fluka™
Aktivkohle
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: C
Molekulargewicht: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
REACH-Nummer: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on drying (105°C) Max. 7 %
Granulation ≤ 40 µm Min.75 % complying
Residue on ignition Max. 7 %
Iron (Fe) Max. 0.3 %
Vapor Pressure <0.1 mmHg ( 20 °C)
Autoignition Temperature 842 °F
Resistivity 1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Form powder