Aktivkohle, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
05105-1KG
05105-250G
SUPL05105-1KGEA
262
EUR
SUPL05105-1KG
SUPL05105-250G
Aktivkohle, Supelco®
Aktivkohle
Formel:
C Molekulargewicht: 12.01 g/mol Schmelzpunkt: 3550 Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN-Nummer: 1362 ADR: 4.2 III REACH-Nummer: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |