Aktivkohle
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
5966.1 5966.2 5966.4
ROTH5966.1EA 0 EUR
ROTH5966.1 ROTH5966.2 ROTH5966.4
Aktivkohle
Aktivkohle
Formel: C
Schmelzpunkt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1362
ADR: 4.2,III
REACH-Nummer: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818