Aktivkohle
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
5963.1 5963.2 5963.3
ROTH5963.1EA 0 EUR
ROTH5963.1 ROTH5963.2 ROTH5963.3
Aktivkohle
Aktivkohle
Formel: C
Schmelzpunkt: 3550 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1362
ADR: 4.2,III
REACH-Nummer: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818