Aktivkohle Ph. Eur., SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
1.02555.1000
1.02555.9025
1.02555.1000EA
507
EUR
1.02555.1000
1.02555.9025
Aktivkohle Ph. Eur., SAFC®
Aktivkohle
Formel:
C Molekulargewicht: 12.01 g/mol Schmelzpunkt: 3550 Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN-Nummer: 1362 REACH-Nummer: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |