Aktivkohle analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Synonyme:
Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02186.0250
1.02186.1000
1.02186.9020
1.02186.0250EA
86.3
EUR
1.02186.0250
1.02186.1000
1.02186.9020
Aktivkohle analytisches Reagens
Aktivkohle
Formel:
C Schmelzpunkt: 3550 °C Dichte: 2 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS-Nummer: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN-Nummer: 1362 ADR: 4.2,III REACH-Nummer: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |