Aktivkohle 2mm & down
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
10926.22 10926.30
10926.22EA 48.8 EUR
10926.22 10926.30
Aktivkohle 2mm & down
Aktivkohle
MDL No.: MFCD00133992
For liquid purification
Formel: C
Molekulargewicht: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3550
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN-Nummer: 1362
ADR: 4.2 III
REACH-Nummer: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818