Aktivkohle, NORIT® SA 2, bleichend
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
171530010 171530050
ACRO171530010EA 145 EUR
ACRO171530010 ACRO171530050
Aktivkohle, NORIT® SA 2, bleichend
Aktivkohle
Formel: C
Molekulargewicht: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
REACH-Nummer: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %