Gallium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
263265-10G
263265-50G
SIAL263265-10GEA
114
EUR
SIAL263265-10G
SIAL263265-50G
Gallium, Sigma-Aldrich®
Gallium
Formel:
Ga Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 29 °C Dichte: 5.904 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134045 CAS-Nummer: 7440-55-3 EINECS: 231-163-8 UN-Nummer: 2803 ADR: 8,III Merck Index: 12,04364 |