Gallium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

203319-25G 203319-5G
SIAL203319-25GEA 303 EUR
SIAL203319-25G SIAL203319-5G
Gallium, Sigma-Aldrich®
Gallium
Formel: Ga
Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN-Nummer: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR