Aluminium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100+325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
43022.18 43022.30 43022.A1
43022.18EA 64.2 EUR
43022.18 43022.30 43022.A1
Aluminium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -100+325 mesh
Aluminium
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Silver-white Odour: Odourless UN No.: 1396 MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2057 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 659,7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN-Nummer: 1396
ADR: 4.3,II