Aluminium zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20051.0100 8.20051.1000
8.20051.0100EA 26.4 EUR
8.20051.0100 8.20051.1000
Aluminium zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)