Aluminium, Pulver zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Aluminum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14917.0100 8.14917.1000
8.14917.0100EA 52.1 EUR
8.14917.0100 8.14917.1000
Aluminium, Pulver zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aluminium
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN-Nummer: 1396
ADR: 4.3 II
Merck Index: 13,00321
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (reaction)
Molar Mass 26.98 g/mol
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material