Aluminium ≥99,7% (Metall-Basis), Schuppen APS 11 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum
45031.A1
45031.A7
45031.30
45031.A1EA
217
EUR
45031.A1
45031.A7
45031.30
Aluminium ≥99,7% (Metall-Basis), Schuppen APS 11 µm
Aluminium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7429-90-5
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Silver-grey
Odour: Odourless
UN No.: 3208
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekulargewicht: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Schmelzpunkt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN-Nummer: 3208 ADR: 4.3 II Merck Index: 13,00321 |