Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, hart, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44579.G5
44579.G9
44579.G5EA
102
EUR
44579.G5
44579.G9
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, hart, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Aluminium
Formel:
Al Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |