Aluminium ≥99,9999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
44331.FI 44331.GH 44331.HP
44331.FIEA 98.4 EUR
44331.FI 44331.GH 44331.HP
Aluminium ≥99,9999% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321