Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
42328.18 42328.30
42328.18EA 66.9 EUR
42328.18 42328.30
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.1g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321