Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminum
42238.G6
42238.H2
42238.H7
42238.G6EA
56.7
EUR
42238.G6
42238.H2
42238.H7
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, hart, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.53g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekulargewicht: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Schmelzpunkt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |