Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
40762.FI 40762.GH 40762.HP
40762.FIEA 74.1 EUR
40762.FI 40762.GH 40762.HP
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈6.75g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321