Aluminium ≥99,1% (Metall-Basis), ultradünne Folie, Dicke 0.8 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40707.6X 40707.YD 40707.6M
40707.6XEA 508 EUR
40707.6X 40707.YD 40707.6M
Aluminium ≥99,1% (Metall-Basis), ultradünne Folie, Dicke 0.8 µm
Aluminium
Purity: 99.1% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321