Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminum
40531.FI
40531.GH
40531.HP
40531.FIEA
77.7
EUR
40531.FI
40531.GH
40531.HP
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈3.4g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekulargewicht: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Schmelzpunkt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...