Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39730.G5
39730.G9
39730.G5EA
116
EUR
39730.G5
39730.G9
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.068g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |