Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
38366.GA 38366.HC
38366.GAEA 198 EUR
38366.GA 38366.HC
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.038 +/- 0.007 mm (0.0015 +/- 0.0003 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.03g/50x200mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321