Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
14441.G5 14441.G1 14441.G9
14441.G5EA 203 EUR
14441.G5 14441.G1 14441.G9
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Molekulargewicht: 26.98 g/mol
Siedepunkt: 2327
Schmelzpunkt: 660
Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321