Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminum
11493.BQ
11493.BU
11493.CZ
11493.BQEA
117
EUR
11493.BQ
11493.BU
11493.CZ
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Aluminium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.87g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molekulargewicht: 26.98 g/mol Siedepunkt: 2327 Schmelzpunkt: 660 Dichte: 2.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |