Aluminium ≥99,997% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11375.GH 11375.HP
11375.GHEA 124 EUR
11375.GH 11375.HP
Aluminium ≥99,997% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.997% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321