Aluminium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11374.FI 11374.GH 11374.HP
11374.FIEA 78.8 EUR
11374.FI 11374.GH 11374.HP
Aluminium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Aluminium
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321